3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(3-Carboxyphenyl)pyrrolidine
OR6744-1G OR6744-5G
APOSOR6744-1GEA 172 CHF
APOSOR6744-1G APOSOR6744-5G
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid 97%
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191.226 g/mol
Melting Pt: 215…217 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426724
CAS-Nummer: 72548-79-9