[3-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl]methylamine 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzylamine, 1-[3-(Aminomethyl)phenyl]pyrrolidine
OR6732-1G
OR6732-250MG
APOSOR6732-1GEA
393
CHF
APOSOR6732-1G
APOSOR6732-250MG
[3-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl]methylamine 90%
[3-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl]methylamine
Formel:
C₁₁H₁₆N₂ MW: 176,258 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07772827 CAS-Nummer: 175696-70-5 UN: 2735 ADR: 8,III |