3-(Chloromethyl)thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (Thien-3-yl)methyl chloride
OR6634-1G OR6634-5G
APOSOR6634-1GEA 442 CHF
APOSOR6634-1G APOSOR6634-5G
3-(Chloromethyl)thiophene
3-(Chloromethyl)thiophene
Formel: C₅H₅ClS
MW: 132.611 g/mol
Siedepunkt: 74…75 °C (14 mm Hg)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08445657
CAS-Nummer: 2746-23-8