3-Thien-3-ylacrylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(Thien-3-yl)prop-2-enoic acid, 3-(2-Carboxyethenyl)thiophene, (E)-3-(Thiophen-3-yl)acrylic acid, 3-(Thien-3-yl)acrylic acid
OR6590-10G OR6590-5G
APOSOR6590-10GEA 211 CHF
APOSOR6590-10G APOSOR6590-5G
3-Thien-3-ylacrylic acid 97%
3-Thien-3-ylacrylic acid
Formel: C₇H₆O₂S
MW: 154,19 g/mol
Melting Pt: 149…151 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014535
CAS-Nummer: 1195-52-4