3-(Thien-2-yl)acrylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6589-25G
OR6589-5G
APOSOR6589-25GEA
117
CHF
APOSOR6589-25G
APOSOR6589-5G
3-(Thien-2-yl)acrylic acid 98%
3-(Thien-2-yl)acrylic acid
Formel:
C₇H₆O₂S Melting Pt: 145…148 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005455 CAS-Nummer: 1124-65-8 |