trans-4-Cyanocinnamic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6585-1G OR6585-500MG
APOSOR6585-1GEA 31.4 CHF
APOSOR6585-1G APOSOR6585-500MG
trans-4-Cyanocinnamic acid 98%
trans-4-Cyanocinnamic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
Melting Pt: 245…248 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016845
CAS-Nummer: 16642-94-7