3-Bromocinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(3-Bromophenyl)acrylic acid, 3-(3-Bromophenyl)prop-2-enoic acid
OR6579-100G
APOSOR6579-100GEA 103 CHF
APOSOR6579-100G
3-Bromocinnamic acid 97%
3-Bromocinnamic acid
Formel: C₉H₇BrO₂
MW: 227,055 g/mol
Melting Pt: 177…179 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004382
CAS-Nummer: 32862-97-8
EINECS: 251-267-7