Methyl 16-bromohexadecanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Methyl16-bromohexadecanoate, Methyl 16-bromopalmitate
OR6490-1G OR6490-5G
APOSOR6490-1GEA 122 CHF
APOSOR6490-1G APOSOR6490-5G
Methyl 16-bromohexadecanoate
Methyl 16-bromohexadecanoate
Radiopharmaceutical precursor
Formel: C₁₇H₃₃BrO₂
Melting Pt: 30…32 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040769
CAS-Nummer: 26825-89-8