Methyl 17-bromoheptadecanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6489-100MG OR6489-250MG OR6489-200MG
APOSOR6489-100MGEA 520 CHF
APOSOR6489-100MG APOSOR6489-250MG APOSOR6489-200MG
Methyl 17-bromoheptadecanoate
Methyl 17-bromoheptadecanoate
Radiopharmaceutical precursor
Formel: C₁₈H₃₅BrO₂
Siedepunkt: 212…214 °C (2.5 mm Hg)
Melting Pt: 47…49 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040770
CAS-Nummer: 72338-49-9