19-Bromononadecanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6484-100MG OR6484-500MG
APOSOR6484-100MGEA 294 CHF
APOSOR6484-100MG APOSOR6484-500MG
19-Bromononadecanoic acid
19-Bromononadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formel: C₁₉H₃₇BrO₂
Melting Pt: 78…80 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082606
CAS-Nummer: 78774-38-6