17-Bromoheptadecanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6480-500MG OR6480-100MG
APOSOR6480-500MGEA 369 CHF
APOSOR6480-500MG APOSOR6480-100MG
17-Bromoheptadecanoic acid
17-Bromoheptadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formel: C₁₇H₃₃BrO₂
Melting Pt: 72…74 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040782
CAS-Nummer: 13099-35-9
EINECS: 236-017-7