3-(2-Iodophenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR6479-5G
APOSOR6479-5GEA
262
CHF
APOSOR6479-5G
3-(2-Iodophenyl)propanoic acid
3-(2-Iodophenyl)propanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formel:
C₉H₉IO₂ MW: 276,071 g/mol Melting Pt: 86…88 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040789 CAS-Nummer: 96606-95-0 |