6-Bromo-2-chloroacridine-9-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR64742-1G
OR64742-250MG
OR64742-5G
APOSOR64742-1GEA
131
CHF
APOSOR64742-1G
APOSOR64742-250MG
APOSOR64742-5G
6-Bromo-2-chloroacridine-9-carbonitrile
6-Bromo-2-chloroacridine-9-carbonitrile
Formel:
C₁₄H₆BrClN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18823120 CAS-Nummer: 958452-43-2 |