Methyl (2E)-4-methylpent-2-enoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl (E)-3-isopropylacrylate, Methyl trans-4-methylpent-2-enoate, (E)-Methyl 4-methylpent-2-enoate
OR6465-10G OR6465-50G OR6465-5G
APOSOR6465-10GEA 74.9 CHF
APOSOR6465-10G APOSOR6465-50G APOSOR6465-5G
Methyl (2E)-4-methylpent-2-enoate
Methyl (2E)-4-methylpent-2-enoate
Formel: C₇H₁₂O₂
MW: 128.169 g/mol
Siedepunkt: 74…75 °C (46 mm Hg)
Flash-Pt: 47 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00137612
CAS-Nummer: 20515-15-5
UN: 1993
ADR: 3 III