6-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Chloro-3-nitropicolinonitrile, 6-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
OR6409-1G OR6409-25G OR6409-5G
APOSOR6409-1GEA 26.2 CHF
APOSOR6409-1G APOSOR6409-25G APOSOR6409-5G
6-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile 98%
6-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₂ClN₃O₂
MW: 183,552 g/mol
Melting Pt: 109…111 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06657641
CAS-Nummer: 93683-65-9