Sodium (1H-indol-2-yl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (1H-Indol-2-yl)acetic acid sodium salt, Sodium 2-(1H-indol-2-yl)ethanoate
OR6306A-100MG OR6306A-250MG OR6306A-25MG
APOSOR6306A-100MGEA 131 CHF
APOSOR6306A-100MG APOSOR6306A-250MG APOSOR6306A-25MG
Sodium (1H-indol-2-yl)acetate 95%
Sodium (1H-indol-2-yl)acetate
Formel: C₁₀H₈NO₂·Na
MW: 197.166 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09787506
CAS-Nummer: 172513-77-8