3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
hydrochloride, 3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol
OR63047-1G
OR63047-250MG
APOSOR63047-1GEA
836
CHF
APOSOR63047-1G
APOSOR63047-250MG
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
Formel:
C₆H₁₃NO·ClH MW: 151,634 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD18206286 CAS-Nummer: 1379237-95-2 |