4-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR63029-250MG OR63029-1G OR63029-5G
APOSOR63029-250MGEA 69.6 CHF
APOSOR63029-250MG APOSOR63029-1G APOSOR63029-5G
4-Bromo-3-iodobenzaldehyde
4-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrIO
Melting Pt: 127 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18391620
CAS-Nummer: 873387-81-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III