4-Aminophenyl-β-D-mannopyranoside hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR6250T-100MG
OR6250T-50MG
APOSOR6250T-100MGEA
794
CHF
APOSOR6250T-100MG
APOSOR6250T-50MG
4-Aminophenyl-β-D-mannopyranoside hydrochloride
4-Aminophenyl-β-D-mannopyranoside hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₇NO₆·ClH MW: 307.727 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00190750 CAS-Nummer: 210049-18-6 |