Methyl 3-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-(Methoxycarbonyl)-3-methyl-1H-indole
OR62081-1G OR62081-250MG
APOSOR62081-1GEA 619 CHF
APOSOR62081-1G APOSOR62081-250MG
Methyl 3-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Methyl 3-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11975645
CAS-Nummer: 588688-33-9