Ethyl 3-(4-iodopyrazol-1-yl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR62033-1G
OR62033-250MG
APOSOR62033-1GEA
71.5
CHF
APOSOR62033-1G
APOSOR62033-250MG
Ethyl 3-(4-iodopyrazol-1-yl)propanoate
Ethyl 3-(4-iodopyrazol-1-yl)propanoate
Formel:
C₈H₁₁IN₂O₂ MW: 294,09 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD20326732 CAS-Nummer: 6645-80-3 |