2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR62031-1G
OR62031-250MG
OR62031-5G
APOSOR62031-1GEA
88.9
CHF
APOSOR62031-1G
APOSOR62031-250MG
APOSOR62031-5G
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetonitrile
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetonitrile
Formel:
C₅H₄IN₃ MW: 233,01 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06014071 CAS-Nummer: 955965-81-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |