1-(4-Iodopyrazol-1-yl)propan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR62030-1G OR62030-250MG OR62030-5G
APOSOR62030-1GEA 627 CHF
APOSOR62030-1G APOSOR62030-250MG APOSOR62030-5G
1-(4-Iodopyrazol-1-yl)propan-2-one
1-(4-Iodopyrazol-1-yl)propan-2-one
Formel: C₆H₇IN₂O
MW: 250,037 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD20327030
CAS-Nummer: 1343366-12-0