2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Amino-2-bromo-4-(methylamino)pyridine
OR61613-1G OR61613-250MG
APOSOR61613-1GEA 0 CHF
APOSOR61613-1G APOSOR61613-250MG
2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
Formel: C₆H₈BrN₃
MW: 202.052 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22415287
CAS-Nummer: 1396554-44-1