3-Bromo-N-cyclopropyl-2-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
N-(3-Bromo-2-nitrophenyl)cyclopropylamine, 2-Bromo-6-(cyclopropylamino)nitrobenzene
OR61608-1G
OR61608-250MG
APOSOR61608-1GEA
514
CHF
APOSOR61608-1G
APOSOR61608-250MG
3-Bromo-N-cyclopropyl-2-nitroaniline
3-Bromo-N-cyclopropyl-2-nitroaniline
Formel:
C₉H₉BrN₂O₂ MW: 257,084 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22415284 CAS-Nummer: 1396554-46-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |