(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 11-(Trimethoxysilyl)undecyl bromide, (11-Bromoundecyl)trimethoxysilane, 1-Bromo-11-(trimethoxysilyl)undecane
OR61604-10G OR61604-25G OR61604-1G OR61604-5G
APOSOR61604-10GEA 602 CHF
APOSOR61604-10G APOSOR61604-25G APOSOR61604-1G APOSOR61604-5G
(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane 97%
(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane
Formel: C₁₄H₃₁BrO₃Si
MW: 355.384 g/mol
Siedepunkt: 158 °C (0.8 mm Hg)
Dichte: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00270978
CAS-Nummer: 17947-99-8