Chlorin e6
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61545-100MG
OR61545-250MG
APOSOR61545-100MGEA
223
CHF
APOSOR61545-100MG
APOSOR61545-250MG
Chlorin e6
Chlorin e6
Formel:
C₃₄H₃₆N₄O₆ MW: 596,673 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD08669566 CAS-Nummer: 19660-77-6 |