2-Bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR61542-1G OR61542-250MG
APOSOR61542-1GEA 305 CHF
APOSOR61542-1G APOSOR61542-250MG
2-Bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆BrClO₃S
MW: 285,543 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08752806
CAS-Nummer: 23095-16-1
UN: 3261
ADR: 8,III