5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-2-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 6-Bromo-2-methyl-7-azabenzimidazole
OR61523-1G OR61523-250MG
APOSOR61523-1GEA 237 CHF
APOSOR61523-1G APOSOR61523-250MG
5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel: C₇H₆BrN₃
MW: 212,047 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16657201
CAS-Nummer: 219762-28-4