4-Formyl-3-hydroxybenzonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Cyano-2-formylphenol, 4-Cyano-2-hydroxybenzaldehyde
OR61317-250MG OR61317-1G
APOSOR61317-250MGEA 50.6 CHF
APOSOR61317-250MG APOSOR61317-1G
4-Formyl-3-hydroxybenzonitrile 95+%
4-Formyl-3-hydroxybenzonitrile
Formel: C₈H₅NO₂
MW: 147,131 g/mol
Melting Pt: 124…125 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08361770
CAS-Nummer: 84102-89-6