4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridin-4-amine
OR61299-100MG
OR61299-250MG
OR61299-1G
APOSOR61299-100MGEA
212
CHF
APOSOR61299-100MG
APOSOR61299-250MG
APOSOR61299-1G
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 97%
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formel:
C₆H₅ClN₄ MW: 168,584 g/mol Melting Pt: 266 °C (dec.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18803412 CAS-Nummer: 52559-17-8 |