5-Chloro-2-methoxyphenylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(Carboxymethyl)-4-chloroanisole, (5-Chloro-2-methoxyphenyl)acetic Acid
OR61292-1G
OR61292-25G
OR61292-5G
APOSOR61292-1GEA
27.9
CHF
APOSOR61292-1G
APOSOR61292-25G
APOSOR61292-5G
5-Chloro-2-methoxyphenylacetic acid 97%
5-Chloro-2-methoxyphenylacetic acid
Formel:
C₉H₉ClO₃ MW: 200,619 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02664695 CAS-Nummer: 7569-62-2 |