2-Amino-6-bromo-3-chlorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-6-chloro-2-hydroxyaniline
OR61257-1G OR61257-250MG
APOSOR61257-1GEA 575 CHF
APOSOR61257-1G APOSOR61257-250MG
2-Amino-6-bromo-3-chlorophenol
2-Amino-6-bromo-3-chlorophenol
Formel: C₆H₅BrClNO
MW: 222,467 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20036248
CAS-Nummer: 1332765-75-9