2-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropionic acid
OR61217-1G OR61217-250MG
APOSOR61217-1GEA 1660 CHF
APOSOR61217-1G APOSOR61217-250MG
2-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
2-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198,646 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11036920
CAS-Nummer: 69849-06-5