2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(2-Aminoethoxy)-2-ethoxybenzene, 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine
OR61209-1G OR61209-250MG
APOSOR61209-1GEA 358 CHF
APOSOR61209-1G APOSOR61209-250MG
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamine
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamine
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181.232 g/mol
Siedepunkt: 94…96 °C (1 mm Hg)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06657756
CAS-Nummer: 6781-17-5
UN: 2735
ADR: 8 III