4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Hydroxy-5-(methylsulphonyl)nitrobenzene, 4-Hydroxy-3-nitrophenyl methyl sulphone
OR61203-1G OR61203-5G OR61203-25G
APOSOR61203-1GEA 27.9 CHF
APOSOR61203-1G APOSOR61203-5G APOSOR61203-25G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol 95+%
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol
Formel: C₇H₇NO₅S
MW: 217.199 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085946
CAS-Nummer: 97-10-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III