3-Bromo-2-nitrobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61169-1G OR61169-5G OR61169-500MG
APOSOR61169-1GEA 122 CHF
APOSOR61169-1G APOSOR61169-5G APOSOR61169-500MG
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile 95%
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrN₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18392276
CAS-Nummer: 1261777-18-7