2-Amino-5-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-1,3,4-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-2,6-dimethylmorpholine, 5-(2,6-Dimethylmorpholin-4-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
OR61159-1G OR61159-250MG OR61159-5G
APOSOR61159-1GEA 348 CHF
APOSOR61159-1G APOSOR61159-250MG APOSOR61159-5G
2-Amino-5-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-5-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₈H₁₄N₄OS
MW: 214.288 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06243036
CAS-Nummer: 923682-98-8