4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR6109-1G OR6109-250MG
APOSOR6109-1GEA 943 CHF
APOSOR6109-1G APOSOR6109-250MG
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid 96%
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid
Formel: C₁₁H₁₃BN₂O₃
MW: 232,044 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258754
CAS-Nummer: 957061-18-6