2,4,5-Trichlorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR61084-1G
OR61084-250MG
OR61084-5G
APOSOR61084-1GEA
450
CHF
APOSOR61084-1G
APOSOR61084-250MG
APOSOR61084-5G
2,4,5-Trichlorobenzaldehyde
2,4,5-Trichlorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃Cl₃O MW: 209,457 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09999820 CAS-Nummer: 35696-87-8 UN: 1759 ADR: 8,III |