4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-{2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy]ethyl}-1H-pyrazole, 1-(2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)ethyl)-1H-pyrazole
OR6107-1G
OR6107-250MG
APOSOR6107-1GEA
1040
CHF
APOSOR6107-1G
APOSOR6107-250MG
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester 96%
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₇H₂₃BN₂O₃ MW: 314,187 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09258658 CAS-Nummer: 957061-20-0 |