6-Chloropyridine-2-carboxamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid amide, 2-Carbamoyl-6-chloropyridine, 6-Chloropicolinamide
OR61041-10G OR61041-1G OR61041-5G
APOSOR61041-10GEA 812 CHF
APOSOR61041-10G APOSOR61041-1G APOSOR61041-5G
6-Chloropyridine-2-carboxamide 97%
6-Chloropyridine-2-carboxamide
Formel: C₆H₅ClN₂O
MW: 156,569 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00708892
CAS-Nummer: 70593-61-2