6-Chloro-5-methylnicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Chloro-5-methylpyridine-3-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-chloro-3-methylpyridine
OR61022-1G OR61022-500MG
APOSOR61022-1GEA 376 CHF
APOSOR61022-1G APOSOR61022-500MG
6-Chloro-5-methylnicotinic acid
6-Chloro-5-methylnicotinic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,581 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17214192
CAS-Nummer: 66909-29-3