3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Borono-3-chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine, 4-(4-Borono-3-chloropyridin-2-yl)morpholine
OR6094-100MG OR6094-50MG
APOSOR6094-100MGEA 158 CHF
APOSOR6094-100MG APOSOR6094-50MG
3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid 97%
3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid
Formel: C₉H₁₂BClN₂O₃
MW: 242,467 g/mol
Melting Pt: 120…125 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09258746
CAS-Nummer: 957061-04-0