2-Bromo-7-methoxyphenazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60266-1G OR60266-250MG OR60266-5G
APOSOR60266-1GEA 237 CHF
APOSOR60266-1G APOSOR60266-250MG APOSOR60266-5G
2-Bromo-7-methoxyphenazine 95%
2-Bromo-7-methoxyphenazine
Formel: C₁₃H₉BrN₂O
Melting Pt: 174…175 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32066843
CAS-Nummer: 58476-71-4