1-Bromophenazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR60265-1G
OR60265-250MG
OR60265-5G
APOSOR60265-1GEA
237
CHF
APOSOR60265-1G
APOSOR60265-250MG
APOSOR60265-5G
1-Bromophenazine 95%
1-Bromophenazine
Formel:
C₁₂H₇BrN₂ Melting Pt: 132…134 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21086069 CAS-Nummer: 3331-27-9 |