3'-Iodo-2'-methylacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(3-Iodo-2-methylphenyl)ethan-1-one), 1-(3-Iodo-2-methylphenyl)ethanone
OR60262-1G OR60262-250MG
APOSOR60262-1GEA 358 CHF
APOSOR60262-1G APOSOR60262-250MG
3'-Iodo-2'-methylacetophenone 95%
3'-Iodo-2'-methylacetophenone
Formel: C₉H₉IO
MW: 260,072 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22573017
CAS-Nummer: 52164-39-3