2-Hydrazino-4-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-Methylpyridin-2-yl)hydrazine, 2-Hydrazino-4-picoline, 2-Hydrazinyl-4-methylpyridine
OR60231-1G OR60231-5G
APOSOR60231-1GEA 131 CHF
APOSOR60231-1G APOSOR60231-5G
2-Hydrazino-4-methylpyridine
2-Hydrazino-4-methylpyridine
Formel: C₆H₉N₃
MW: 123,156 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09863246
CAS-Nummer: 4931-00-4