3-Bromo-2-hydrazino-5-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-Bromo-5-methylpyridin-2-yl)hydrazine, 5-Bromo-6-hydrazino-3-picoline
OR60227-1G OR60227-250MG
APOSOR60227-1GEA 38.3 CHF
APOSOR60227-1G APOSOR60227-250MG
3-Bromo-2-hydrazino-5-methylpyridine
3-Bromo-2-hydrazino-5-methylpyridine
Formel: C₆H₈BrN₃
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10000011
CAS-Nummer: 1289007-61-9