2-Hydrazino-3-methylpyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Hydrazino-3-methyl-1,4-diazine, 2-Hydrazineyl-3-methylpyrazine, (3-Methylpyrazin-2-yl)hydrazine
OR60215-1G OR60215-250MG
APOSOR60215-1GEA 432 CHF
APOSOR60215-1G APOSOR60215-250MG
2-Hydrazino-3-methylpyrazine
2-Hydrazino-3-methylpyrazine
Formel: C₅H₈N₄
MW: 124,144 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD19201409
CAS-Nummer: 19848-54-5